TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Peligro
648462-1 648462-3
648462-1EA 142 EUR
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier.
Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 251 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06793