TRITON™ X-100 para análisis, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
1.08603.1000EA 171 EUR
1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
TRITON™ X-100 para análisis, Millipore®
TRITON™ X-100
Pto. Ebullición: >200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 251 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06793
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR spectrum) passes test
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C) 5.0 - 8.0
Density (d 20/4) 1.064 - 1.067
Cloud point 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC) ≤30 ppm
Dioxane (GC) ≤20 ppm
Sulphated ash (600 °C) ≤0.2%
Water (acc. to Karl Fischer) ≤0.2%