TRITON™ X-114
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
422365000 422360025
ACRO422365000EA 78.7 EUR
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114
TRITON™ X-114
Pto. Ebullición: ∼150 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,055 g/cm³
Pto. de inflamación: 254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128254
Núm. CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)