Paraformaldehído 90%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Polyoxymethylene
169650010 169650025 169650100
ACRO169650010EA 63.2 EUR
ACRO169650010 ACRO169650025 ACRO169650100
Paraformaldehído 90%, puro
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135 - 136 °C (13 -rr)
Pto. de fusión: 120…170 °C (desc.)
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,07096
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granules or prills
Infrared spectrum Conforms
Assay 89.5 to 93.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure