Paraformaldehído 96%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 175 EUR
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
Paraformaldehído 96%, extra puro
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135 - 136 °C (13 -rr)
Pto. de fusión: 120…170 °C (desc.)
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,07096
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %