Paraformaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 303 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehído ≥97%
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135…136 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 120…170 °C (desc.)
Densidad: 1,30
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,7025