Paraformaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Polyoxymethylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
8.18715.0100EA 43.5 EUR
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
Paraformaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135…136 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 123 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,07096
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid