Paraformaldehído, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Polyoxymethylene
28794.295EA 54.1 EUR
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldehído, en polvo, TECHNICAL
Paraformaldehído
Formula: (CH₂O)n
Pto. Ebullición: 135…136 °C (13 Torr)
Pto. de fusión: 120…170 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,07096
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test