Polysorbate 80
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sorbita monooleato, etoxilato
278630010 278632500 278630025 278630100
ACRO278630010EA 129 EUR
ACRO278630010 ACRO278632500 ACRO278630025 ACRO278630100
Polysorbate 80
Polysorbate 80
Pto. de fusión: 100
Densidad: 1.08 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 65 to 80 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g