Polysorbate 80
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sorbita monooleato, etoxilato
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 33.3 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbate 80
Polysorbate 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Pto. Ebullición: >100 °C
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,064
Pto. de inflamación: >149 °C (300 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Índice Merck: 14,7582