Tween® 80, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
0442-1LEA
75.2
EUR
0442-1L
0442-4L
Tween® 80, grado proteómico
Tween® 80
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Pto. Ebullición:
>100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1,062 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 149 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082107 Núm. CAS: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Índice Merck: 13,07664 |
Resultados test especificaciones
DNase | None |
Heavy metals | < 0,001 % |
Hydroxyl number | 65 − 80 |
Identification | Pass |
Moisture (KF) | 3,0 % |
Protease | None |
Residue on ignition | 0,25 % |
RNase | None |
Specific gravity | 1,06 - 1,09 |
Viscosity | 300 − 500 centistokes |