L(+)-Asparraguina monohidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: (S)-(+)-Asparagina monohidrato, (S)-(+)-Asparraguina monohidrato, L(+)-Asparagina monohidrato
A1668.0100 A1668.1000
A1668.0100EA 29.1 EUR
A1668.0100 A1668.1000
L(+)-Asparraguina monohidrato
L(+)-Asparraguina monohidrato
Formula: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150.13 g/mol
Pto. de fusión: 215…217 °C
Densidad: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151038
Núm. CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Índice Merck: 14,00837