Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sorbita monooleato, etoxilato
28830.291EA 93.5 EUR
28830.291 28830.260 28830.320 28830.460
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 80
Pto. Ebullición: >100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 149 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Índice Merck: 13,07664
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%