D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11649.0E A11649.22 A11649.36
A11649.0EEA 126 EUR
A11649.0E A11649.22 A11649.36
D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98%
D-Gluconato de calcio monohidrato
Purity: 98+% CAS No.: 66905-23-5 Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O Formula Weight: 448.40 (430.37anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Merck Reference: 14,1670 MDL No.: MFCD00064209
Formula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150787
Núm. CAS: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Índice Merck: 14,1670