di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato 99.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de disodio dihidrato
33242.22 33242.36
33242.22EA 63.2 EUR
33242.22 33242.36
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato 99.0-101.0% ACS
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 6106-24-7 Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O Formula Weight: 230.08 (194.06anhy) Physical Form: Granular Density: 1.82 Melting Point: ca 150° -2H2O Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 6121732 Merck Reference: 14,8684 MDL No.: MFCD00150035
Formula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Pto. de fusión: ∼150 °C (-2H₂O)
Densidad: 1,82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150035
Núm. CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Índice Merck: 14,8684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM