di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R,R)-(+)-Tartrato de disodio dihidrato
A16187.0B
A16187.0I
A16187.30
A16187.0BEA
161
EUR
A16187.0B
A16187.0I
A16187.30
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato ≥99%
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6106-24-7
Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O
Formula Weight: 230.08 (194.06anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° -2H2O
Beilstein Reference: 6121732
Merck Reference: 14,8684
MDL No.: MFCD00150035
Formula:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O MW: 230.08 g/mol Pto. de fusión: ∼150 °C (-2H₂O) Densidad: 1.82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150035 Núm. CAS: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Índice Merck: 12,08833 |