Polysorbate 20
Proveedor: Thermo Scientific
L15029.AE L15029.AP
L15029.AEEA 23.7 EUR
L15029.AE L15029.AP
Polysorbate 20
Polysorbate 20
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Pto. Ebullición: >100 °C
Densidad: 1,105
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3