Polysorbate 20, reagent
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sorbita monolaurato, etoxilato
0777-1LEA
103
EUR
0777-1L
0777-4L
Polysorbate 20, reagent
Polysorbate 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Formula:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Pto. Ebullición: >100 °C Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 149 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00165986 Núm. CAS: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Resultados test especificaciones
Arsenic | < 0,0003 % |
DNase | NONE |
Heavy Metals | <0,001 % |
Hydroxyl Number | 96 – 108 |
Identification | PASS |
Moisture (KF) | 3,0 % |
Protease | NONE |
Residue on Ignition | 0,25 % |
RNase | NONE |