Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sorbita monolaurato, etoxilato
663684BEA
39.6
EUR
663684B
66368.180
66368.290
66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formula:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 149 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00165986 Núm. CAS: 9005-64-5 |
Resultados test especificaciones
Apariencia | Amarillo a marrón-amarillo |
Espectro IR | Pasa test |
Densidad (20/4) | 1,095 - 1,105 |
Valor hidroxilo | 96 - 113 |
Valor de saponificación | 40 - 51 |