di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de disodio dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
1.06663.0250EA 125 EUR
1.06663.0250 1.06663.1000 1.06663.9050
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato
Formula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
MW: 230.08 g/mol
Pto. de fusión: 57
Densidad: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150035
Núm. CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Índice Merck: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 290 g/l (20 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 230.08 g/mol
Bulk Density 460 kg/m3
Density 1.82 g/cm3
pH 8 (50 g/l, H2O, 25 °C)