Tween® 40 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 79.3 EUR
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 40
Formula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼0,1 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165345
Núm. CAS: 9005-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)