Polysorbita 60
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
278620010 278622500 278620025
ACRO278620010EA 96.6 EUR
ACRO278620010 ACRO278622500 ACRO278620025
Polysorbita 60
Polysorbita 60
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Pto. Ebullición: ? 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Paste
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Dioxane ≤5 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 81 to 96 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g