Polysorbita 60
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sorbita monoesterato, etoxilato
L15031.AE L15031.AP
L15031.AEEA 25.9 EUR
L15031.AE L15031.AP
Polysorbita 60
Polysorbita 60
CAS No.: 9005-67-8 Molecular Formula: C64H126O26 Flash Point: 150°(302°F) Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD01780110
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Densidad: 1.080
Pto. de inflamación: >150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Índice Merck: 14,7582