Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL JPE, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
8.17076.2500 8.17076.9050
8.17076.2500EA 356 EUR
8.17076.2500 8.17076.9050
Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL JPE, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Pto. Ebullición: ∼110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4