Tween® 60 (Polysorbate) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22186.0500 8.22186.1000
8.22186.0500EA 46 EUR
8.22186.0500 8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbate) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Pto. Ebullición: ∼110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Hydroxyl value 81 - 96
Saponification value 45 - 55
Identity (IR) passes test
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Viscosity kinematic 170 - 320 mm2/s (40 °C)