Tween® 85 (Polysorbate)
Proveedor: MP Biomedicals
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 29.6 EUR
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779641
Núm. CAS: 9005-70-3