Ácido tánico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tanino
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 211 EUR
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Ácido tánico 95%
Ácido tánico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701,2 g/mol
Pto. de fusión: 218 °C (desc.)
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066397
Núm. CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Índice Merck: 12,09221
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %