Ácido tánico ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tanino
419995000 419990025
ACRO419995000EA 107 EUR
ACRO419995000 ACRO419990025
Ácido tánico ACS
Ácido tánico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701,2 g/mol
Pto. de fusión: 218 °C (desc.)
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066397
Núm. CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Índice Merck: 12,09221
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test