Ácido tánico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
36410.22
36410.36
36410.22EA
52.8
EUR
36410.22
36410.36
Ácido tánico ACS
Ácido tánico
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Solubility: Soluble in water, warm glycerol, alcohol, acetone
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Formula:
C₇₆H₅₂O₄₆ Pto. de fusión: ∼ 218 °C (desc.) Densidad: >1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 199 °C (390 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066397 Núm. CAS: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Índice Merck: 14,9052 |