Ácido tánico ≥96% (v/v), en polvo, Puriss., meets analytical specification of USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
16201-25KG 16201-100G 16201-250G 16201-500G
16201-25KGEA 2020 EUR
16201-25KG 16201-100G 16201-250G 16201-500G
Ácido tánico ≥96% (v/v), en polvo, Puriss., meets analytical specification of USP, Fluka™
Ácido tánico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Pto. de fusión: 218 °C,218 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066397
Núm. CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Índice Merck: 12,09221
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 9 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Dextrines, gum matters complying
Resinous matters complying
Organic volatile impurities (GC) complying
Ignition Residue ≤0.1% (as SO₄)
Form powder