Ácido tánico, en polvo, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00773.1000 1.00773.9024
1.00773.1000EA 341 EUR
1.00773.1000 1.00773.9024
Ácido tánico, en polvo, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Ácido tánico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Pto. de fusión: 218…219 °C
Densidad: >1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Número MDL: MFCD00066397
Núm. CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Índice Merck: 12,09221