Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
43728.A1
43728.30
43728.18
43728.A1EA
266
EUR
43728.A1
43728.30
43728.18
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Polyvinylpyrrolidone
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
Formula:
(C₆H₉NO)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076626 Núm. CAS: 9003-39-8 Índice Merck: 14,7697 |