Polivinilpirrolidona (K30), BioChemica®
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A2259.1000
A2259.5000
A2259.1000EA
327
EUR
A2259.1000
A2259.5000
Polivinilpirrolidona (K30), BioChemica®
Polivinilpirrolidona
Formula:
(C₆H₉NO)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076626 Núm. CAS: 9003-39-8 |
Resultados test especificaciones
Assay (from N) | 12.0 - 12.8 % |
Solubility (10 %; H2O) | clear, colorless to yellowish |
pH (5 %; H2O) | 3.0 - 5.0 |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Water (K.F.) | max. 5 % |