Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 40,000, seca, TECHNICAL (K30)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
26616.184EA 134 EUR
26616.184 26616.297
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 40,000, seca, TECHNICAL (K30)
Polyvinylpyrrolidone
peso molecular medio : 40.000 - PVP
Formula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test