Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
A14315.22EA 34.7 EUR
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Polyvinylpyrrolidone
CAS No.: 9003-39-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n Merck Reference: 14,7697 MDL No.: MFCD00149016
Formula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8
Índice Merck: 14,7697