Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 130°
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formula:
(C₆H₉NO)n Pto. de fusión: 130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076626 Núm. CAS: 9003-39-8 Índice Merck: 14,7697 |