Aldehído enántico 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120320500 120322500 120320010
ACRO120320500EA 22.8 EUR
ACRO120320500 ACRO120322500 ACRO120320010
Aldehído enántico 95% estabilizado
Aldehído enántico
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007028
Núm. CAS: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04677
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
Specific gravity (25°C) 0.812 to 0.822