Diclorometano 99.8% estabilizado para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: Estabilizado con amileno
167770025 167775000
ACRO167770025EA 190 EUR
ACRO167770025 ACRO167775000
Diclorometano 99.8% estabilizado para espectroscopia
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,325 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer About 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0003 %