Diclorometano ≥99.7% estabilizado para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Estabilizado con amileno
32440.K2
32440.M1
32440.K2EA
70.3
EUR
32440.K2
32440.M1
Diclorometano ≥99.7% estabilizado para espectrofotometría
Diclorometano
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formula:
CH₂Cl₂ Pto. Ebullición: 39…40 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1,325 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000881 Núm. CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6063 |