Diclorometano ≥99.8% estabilizado, Environmental Grade for environmental analysis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Metileno cloruro
Estabilización:
Estabilizado con amileno
42006.K2
42006.M1
42006.K2EA
63.9
EUR
42006.K2
42006.M1
Diclorometano ≥99.8% estabilizado, Environmental Grade for environmental analysis
Diclorometano
Purity: 99.8+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Suitable for pesticide residue analysis.
Formula:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 g/mol Pto. Ebullición: 39…40 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 1.325 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000881 Núm. CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,6063 |