(±)-Linalol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
125151000
125155000
125150025
ACRO125151000EA
42.4
EUR
ACRO125151000
ACRO125155000
ACRO125150025
(±)-Linalol 97%
(±)-Linalol
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 199 °C (760 mmHg) Densidad: 0,861 g/cm³ Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008906 Núm. CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Índice Merck: 13,05517 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific gravity | (20/4°C) 0.859 to 0.864 |
Specific optical rotation | -2° to +2° (20°C, 589 nm) (neat) |
Substance darkened by H2SO4 | ≤10 APHA |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.2 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤0.001 % |
Bromine number | ≤0.5 |