(±)-Linalol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
A14424.0FEA
446
EUR
A14424.0F
A14424.AE
A14424.AP
(±)-Linalol ≥97%
(±)-Linalol
Purity: 97%
CAS No.: 78-70-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Refractive Index: 1.4620
Appearance: Colourless
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1721488
Merck Reference: 14,5495
MDL No.: MFCD00008906
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 199…200 °C Densidad: 0,865 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008906 Núm. CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Índice Merck: 14,5495 |