(±)-Linalol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 35.7 EUR
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008906
Núm. CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Índice Merck: 13,05517
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C