(±)-Linalol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0048-25ML
L0048-500ML
TCIAL0048-25MLEA
16
EUR
TCIAL0048-25ML
TCIAL0048-500ML
(±)-Linalol ≥96.0% (por GC)
(±)-Linalol
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 200°C Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 71°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008906 Núm. CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Índice Merck: 14,05495 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |