Diclorometano ≥99.8% estabilizado, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: estabilizado con 2-metil-2-buteno 20 ppm
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83665.320EA 135 EUR
83665.320 83665.290
Diclorometano ≥99.8% estabilizado, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119480404-41
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8%
Agua Max. 0,02 %
Residuo de evaporación Max. 0,0005 %
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l