(±)-Ácido 2-bromobutírico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid
164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 407 EUR
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
(±)-Ácido 2-bromobutírico 99%
(±)-Ácido 2-bromobutírico
Formula: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,56 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00004216
Núm. CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01397
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %