(±)-Ácido 2-bromobutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid
B21743.0B B21743.30
B21743.0BEA 153 EUR
B21743.0B B21743.30
(±)-Ácido 2-bromobutírico ≥98%
(±)-Ácido 2-bromobutírico
Purity: 98% CAS No.: 80-58-0 Molecular Formula: CH3CH2CHBrCO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -4° Boiling Point: 99-103°/10mm Beilstein Reference: 1720950 Merck Reference: 14,1413 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004216
Formula: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 99…103 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,567
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004216
Núm. CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,1413