(±)-Ácido 2-bromopropionico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
107350010 107352500
ACRO107350010EA 201 EUR
ACRO107350010 ACRO107352500
(±)-Ácido 2-bromopropionico 99%
(±)-Ácido 2-bromopropionico
Formula: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: ∼25 °C
Densidad: 1,65 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004211
Núm. CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ