(±)-Ácido 2-bromopropionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17569.30
A17569.A1
A17569.30EA
42.3
EUR
A17569.30
A17569.A1
(±)-Ácido 2-bromopropionico ≥98%
(±)-Ácido 2-bromopropionico
Purity: 98%
CAS No.: 598-72-1
Molecular Formula: CH3CHBrCO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: 25°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 605451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004211
Formula:
H₃CBrCHCOOH Pto. Ebullición: 202…203 °C Pto. de fusión: 25 °C Densidad: 1,700 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004211 Núm. CAS: 598-72-1 EINECS: 209-947-6 UN: 3261 ADR: 8,II |