Cloroformo 99+% estabilizado para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Estabilización: Estabilizado con amileno
167730025 167735000 167730010 167730250
ACRO167730025EA 223 EUR
ACRO167730025 ACRO167735000 ACRO167730010 ACRO167730250
Cloroformo 99+% estabilizado para espectroscopia
Cloroformo
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 70 to 120 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g